Learn More
Ácido 2-etilhexanoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Nombre del producto químico o material | 2-Ethylhexanoic acid |
% mín. CAS | 98.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Punto de fusión | -59.0°C |
Densidad | 0.9060g/mL |
Punto de ebullición | 228.0°C |
Temperatura de inflamación | 114°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (GC) |
Envase | Tambor de plástico |
Mehr anzeigen |