Learn More
Ácido 2-etilhexanoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11944931
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 149-57-5
Número MDL MFCD00002675
Clave InChI OBETXYAYXDNJHR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-ethylcaproic acid, hexanoic acid, 2-ethyl, ethylhexanoic acid, ethylhexoic acid, 2-ethylhexoic acid, butylethylacetic acid, 2-butylbutanoic acid, 3-heptanecarboxylic acid, ethyl hexanoic acid, 2-ethyl-hexoic acid
PubChem CID 8697
Nombre IUPAC ácido 2-etilhexanoico
SMILES CCCCC(CC)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethylhexanoic acid
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -59.0°C
Densidad 0.9060g/mL
Punto de ebullición 228.0°C
Temperatura de inflamación 114°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Tambor de plástico
Fórmula molecular C8H16O2
Fórmula lineal CH3(CH2)3CH(C2H5)CO2H
Índice de refracción 1.4240 to 1.4260
Cantidad 10 kg
Beilstein 02,349
Gravedad específica 0.906
Información de solubilidad Solubility in water: 2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ether
Peso molecular (g/mol) 144.21
Viscosidad 7.7 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.21
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido