Learn More
2-Etilhexilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11494183
2-Etilhexilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494183
100 mL
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Código de producto. 11494183
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10372.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
2-Ethylhexylamine is used to make pharmaceuticals and other chemicals. It is used as beam material and surface active agent. It also involves in synthesis of aliphatic amines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-etilhexilamina se utiliza para fabricar productos farmacéuticos y otros productos químicos. Se utiliza como material de viga y agente activo de superficie. También participa en la síntesis de aminas alifáticas.
Solubilidad
Soluble en agua. 2,5 g/l (20 °C)
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Proteger contra cargas electrostáticas. Almacenar alejado de cloruros ácidos y anhídridos ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104-75-6
Fórmula molecular C8H19N
Peso molecular (g/mol) 129.247
Número MDL MFCD00008148
Clave InChI LTHNHFOGQMKPOV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-ethylhexylamine, 1-hexanamine, 2-ethyl, 2-ethyl-1-hexylamine, 2-ethyl hexylamine, 2-ethylhexanamine, 1-amino-2-ethylhexane, hexylamine, 2-ethyl, beta-ethylhexylamine, 1-amino-2-ethylhexan, isooctylame
PubChem CID 7719
Nombre IUPAC 2-etilhexan-1-amina
SMILES CCCCC(CC)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethylhexylamine
Punto de fusión -76°C
Densidad 0.789
Punto de ebullición 169°C
Temperatura de inflamación 50°C (122°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.43
Cantidad 100 mL
Número UN UN2276
Beilstein 1209249
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in water. 2.5g/L (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.25
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Título del producto
2-Etilhexilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >