Learn More
2-Etilfenol, 98 +%
26.50€ - 68.00€
CAS 90-00-6
Fórmula molecular C8H10O
Peso molecular (g/mol) 122.17
Número MDL MFCD00002249
Clave InChI IXQGCWUGDFDQMF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-ethylphenol, phlorol, phenol, 2-ethyl, phenol, o-ethyl, ethylphenol, 1-ethyl-2-hydroxybenzene, 1-hydroxy-2-ethylbenzene, phenol, ethyl, florol, o-ethyl phenol
PubChem CID 6997
ChEBI CHEBI:34275
Nombre IUPAC 2-etilfenol
SMILES CCC1=CC=CC=C1O
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11361357
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
L01637.09
10 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11371357
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
L01637.18
50 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
90-00-6
122.17
IXQGCWUGDFDQMF-UHFFFAOYSA-N
6997
2-etilfenol
C8H10O
MFCD00002249
o-ethylphenol, phlorol, phenol, 2-ethyl, phenol, o-ethyl, ethylphenol, 1-ethyl-2-hydroxybenzene, 1-hydroxy-2-ethylbenzene, phenol, ethyl, florol, o-ethyl phenol
CHEBI:34275
CCC1=CC=CC=C1O
Especificaciones
2-Ethylphenol
-18°C
206°C
C8H10O
MFCD00002249
1099397
o-ethylphenol, phlorol, phenol, 2-ethyl, phenol, o-ethyl, ethylphenol, 1-ethyl-2-hydroxybenzene, 1-hydroxy-2-ethylbenzene, phenol, ethyl, florol, o-ethyl phenol
CCC1=CC=CC=C1O
122.17
CHEBI:34275
≥98%
90-00-6
1.018
78°C (172°F)
1.536
UN3145
14,3839
IXQGCWUGDFDQMF-UHFFFAOYSA-N
2-etilfenol
6997
122.17
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H314-H318-H302-H227
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
Harmful if swallowed.
Combustible liquid.
P210-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H227-H302+H312+H332-H314
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: III; Proper Shipping Name: ALKYLPHENOLS, LIQUID, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 201-958-4
missing translation for 'rtecsNumber' : SL4025000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Temperaturas ambientes