Descripción
2-Ethyltoluene, is used to predict novel lead compounds for drug discovery that depends on the quality of the docking scoring function.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 2-etiltolueno se utiliza en la previsión de nuevos compuestos de plomo que ayudan a descubrir fármacos, algo que depende de la calidad de la función de puntuación de acoplamiento.
Solubilidad
Soluble en agua (74,6 mg/l, a 25 °C).
Notas
Almacenar alehado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Ethyltoluene |
Punto de fusión | -17°C |
Densidad | 0.884 |
Punto de ebullición | 164°C to 165°C |
Temperatura de inflamación | 53°C (127°F) |
Índice de refracción | 1.504 |
Cantidad | 5 g |
Número UN | UN3295 |
Beilstein | 1851237 |
Información de solubilidad | Soluble in water (74.6mg/L (25°C)). |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
10243866 | Certificado de análisis | 13/10/2022 | L02028.06 |
10122104 | Certificado de análisis | 08/12/2021 | L02028.06 |
10206028 | Certificado de análisis | 07/12/2021 | L02028.06 |
5003G24N | Certificado de análisis | 07/12/2021 | L02028.06 |
10153960 | Certificado de análisis | 06/12/2021 | L02028.06 |