Learn More
2-Fluoro-3-(trifluorometil)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11420168
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112641-20-0
Fórmula molecular C8H4F4O
Peso molecular (g/mol) 192.113
Número MDL MFCD00061246
Clave InChI XDMZVNQKVMTCSP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 517978
Nombre IUPAC 2-Fluoro-3-(trifluorometil)benzaldehído
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)C(F)(F)F)F)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Densidad 1.393
Temperatura de inflamación 73°C (163°F)
Índice de refracción 1.455
Cantidad 1 g
Beilstein 8311752
Sensibilidad Air Sensitive
Sinónimo 2-fluoro-3-trifluoromethyl benzaldehyde, benzaldehyde, 2-fluoro-3-trifluoromethyl, 2-fluoro-3-trifluoromethyl-benzaldehyde, pubchem7149, acmc-1c9j0, attercop-chm at111493, a, a, a,2-tetrafluoro-m-tolualdehyde, benzaldehyde,2-fluoro-3-trifluoromethyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.11
Porcentaje de pureza 97%