Learn More
Ácido 2-fluoro-4-hidroxibenzoico, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid |
Punto de fusión | 187.0°C to 188.0°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (HPLC) |
Cantidad | 5 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.11 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Seguridad y manipulación
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Nombre del producto
- 2-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid, 98%
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P362-Quitar las prendas contaminadas.