Learn More
Éster de pinacol del ácido 2-fluoro-4-metil-5-nitrobencenoborónico, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15427166
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15427166 250 mg 250 miligramos
15417166 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15427166
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H62208.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1510828-68-8
Fórmula molecular C13H17BFNO4
Peso molecular (g/mol) 281.09
Clave InChI VJFYRTJYOVWHNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2-fluoro-4-methyl-5-nitrophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-fluoro-4-methyl-5-nitrophenyl boronic acid pinacol ester
PubChem CID 74789592
Nombre IUPAC 2-(2-fluoro-4-metil-5-nitrofenil)-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2F)C)[N+](=O)[O-]
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzeneboronic acid pinacol ester
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.09
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Sólido