missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ácido 2-fluoro-5-(2-piridilcarbamoil)bencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific™

Código de producto. 15470946
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 1449132-51-7
Fórmula molecular C12H10BFN2O3
Peso molecular (g/mol) 260.03
Número MDL MFCD20265214
Clave InChI PIJUIWVXIXPLSJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-5-2-pyridylcarbamoyl benzeneboronic acid, 2-fluoro-5-pyridin-2-yl carbamoyl phenylboronic acid, 2-fluoro-5-2-pyridylcarbamoyl phenylboronic acid
PubChem CID 73995711
Nombre IUPAC ácido [2-fluoro-5-(piridina-2-ilcarbamoil)fenil]borónico
SMILES OB(O)C1=C(F)C=CC(=C1)C(=O)NC1=CC=CC=N1

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-5-(2-pyridylcarbamoyl)benzeneboronic acid
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.03
Porcentaje de pureza 97%
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado