missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ Ácido 2-fluoro-5-(isopropilcarbamoil)bencenoborónico, 98 %

Código de producto. 15489935
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
250 mg
1 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Identifiants chimiques

CAS 874289-49-3
Fórmula molecular C10H13BFNO3
Peso molecular (g/mol) 225.03
Número MDL MFCD08235103
Clave InChI NCRUGKRIPMSQHI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-5-isopropylcarbamoyl phenyl boronic acid, n-isopropyl 3-borono-4-fluorobenzamide, 2-fluoro-5-isopropylcarbamoyl benzeneboronic acid, 2-fluoro-5-isopropylcarbamoyl phenylboronic acid, acmc-209qmq, 3-borono-4-fluoro-n-isopropylbenzamide, 3-borono-4-fluoro-n-propan-2-yl benzamide, 2-fluoro-5-isopropylcarbamoyl phenyl boronicacid, 2-fluoro-5-isopropylcarbamoyl-phenyl boronic acid, 2-fluoranyl-5-propan-2-ylcarbamoyl phenyl boronic acid
PubChem CID 44717605
Nombre IUPAC ácido [2-fluoro-5-(propan-2-ilcarbamoil)fenil]borónico
SMILES CC(C)NC(=O)C1=CC(B(O)O)=C(F)C=C1

Spécification

Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-5-(isopropylcarbamoyl)benzeneboronic acid
Punto de fusión 130°C to 134°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.03
Porcentaje de pureza 98%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'