Learn More
Alfa Aesar™ Ácido 2-fluoro-5-(isopropilcarbamoil)bencenoborónico, 98 %
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Fluoro-5-(isopropylcarbamoyl)benzeneboronic acid |
Punto de fusión | 130°C to 134°C |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 225.03 |
Porcentaje de pureza | 98% |