Learn More
2-Fluoro-5-metilanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11303047
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 452-84-6
Fórmula molecular C7H8FN
Peso molecular (g/mol) 125.15
Número MDL MFCD00007654
Clave InChI QZUXMXZNVAJNSE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-4-fluorotoluene, 6-fluoro-m-toluidine, 2-fluoro-5-methylphenylamine, 2-fluoro-5-methylbenzenamine, benzenamine, 2-fluoro-5-methyl, 2-fluoro-5-methylbenzeneamine, 2-fluoro-5-methyl-aniline, pubchem1507, 2-fluoro-5-metylaniline, acmc-209k1v
PubChem CID 262970
Nombre IUPAC 2-fluoro-5-metilanilina
SMILES CC1=CC=C(F)C(N)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-5-methylaniline
Densidad 1.109
Punto de ebullición 80°C to 86°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación 81°C (177°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.533
Cantidad 25 g
Número UN UN2810
Beilstein 2715995
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.15
Porcentaje de pureza 98%