Learn More
2-Fluoro-5-(trifluorometoxi)benzonitrilo, 97 %
Código de producto. 11435800
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 886498-08-4
Fórmula molecular C8H3F4NO
Peso molecular (g/mol) 205.112
Número MDL MFCD04115894
Clave InChI MFLGNKVMGUFLOV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-5-trifluoromethoxy benzonitrile, 2-fluoro-5-trifluoromethoxy-benzonitrile, 2-cyano-1-fluoro-4-trifluoromethoxy benzene, pubchem4797, benzonitrile, 2-fluoro-5-trifluoromethoxy, 2-fluoro-5-trifluoromethoxy benzenecarbonitrile, 2-fluoranyl-5-trifluoromethyloxy benzenecarbonitrile
PubChem CID 5221095
Nombre IUPAC 2-fluoro-5-(trifluorometoxi)benzonitrilo
SMILES C1=CC(=C(C=C1OC(F)(F)F)C#N)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Índice de refracción 1.4385
Cantidad 1 g
Número UN UN3276
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.11
Porcentaje de pureza 97%