Learn More
Cloruro de 2-fluoro-6-iodobenzoilo, 97 %, ACROS Organics™ Código de producto.: 10224914
Cloruro de 2-fluoro-6-iodobenzoilo, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10224914
5g; frasco de vidrio
Click to view available options
5g; frasco de vidrio
Código de producto. 10224914
Marca: Thermo Scientific Acros 426130050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-6-iodobenzoyl chloride
CAS 111771-12-1
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.9560g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H3ClFIO
Fórmula lineal FC6H3(I)COCl
Número MDL MFCD03094410
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.956
Sinónimo 2-fluoro-6-iodobenzoylchloride, 2-fluoro-6-iodo-benzoyl chloride, pubchem4963, 2-fluoro-6-iodobenzoyl chloride
Clave InChI KUULKUHCAMRGCF-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC1=C(C(Cl)=O)C(I)=CC=C1
Nombre IUPAC cloruro de 2-fluoro-6-iodobenzoilo
Peso molecular (g/mol) 284.45
PubChem CID 2778660
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.45
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Fluoro-6-iodobenzoyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
Título del producto
Cloruro de 2-fluoro-6-iodobenzoilo, 97 %, ACROS Organics™ >