Learn More
2-Fluoro-6-metoxibenzamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15425537
2-Fluoro-6-metoxibenzamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15425537
1 g
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Código de producto. 15425537
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H32774.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 529512-81-0
Fórmula molecular C8H8FNO2
Peso molecular (g/mol) 169.16
Número MDL MFCD00277474
Clave InChI BDJNFURQDZEPLK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-6-methoxy-benzamide, 2-methoxy-6-fluorobenzamide, 2-fluoro-6-methoxy benzamide, #, benzamide, 2-fluoro-6-methoxy
PubChem CID 579738
Nombre IUPAC 2-fluoro-6-metoxibenzamida
SMILES COC1=C(C(N)=O)C(F)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-6-methoxybenzamide
Punto de fusión 190°C to 194°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.15
Porcentaje de pureza 98%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
3 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10186498 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/03/2024 Catalog NumberH32774.MD,H32774.03,H32774.06
Número de lote10157351 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog NumberH32774.MD,H32774.03,H32774.06
Número de lote10186498 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog NumberH32774.MD,H32774.03,H32774.06
RUO – Research Use Only
Título del producto
2-Fluoro-6-metoxibenzamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >