Learn More
Thermo Scientific™ Fosforamidita 2'-Fluoro-Bz-A, grado estándar, frasco de acabado 20-400
2'-Fluoro-Bz-A CEP es una fosforamidita que contiene 5' DMT y el nucleósido adenosina (A) con protección 2'-Fluoro, para su uso en la síntesis de oligonucleótidos.
Marca: Thermo Scientific™ 27-1601-09
Descripción
2'-Fluoro-Bz-A CEP es una fosforamidita que contiene 5' DMT y el nucleósido adenosina (A) con protección 2'-Fluoro, para su uso en la síntesis de oligonucleótidos. Ubicada en la posición oligo ideal, la modificación de flúor altamente electronegativa (2'-Fluoro) adopta una hélice en forma de A termodinámicamente más estable en la hibridación con su objetivo. Al mostrar una afinidad mejorada y cierta resistencia a la nucleasa (en comparación con 2'-OH), la modificación 2'-F ha demostrado ser útil en aplicaciones antisentido, siRNA y aptámero. Este producto se suministra en una botella ámbar de 30 ml con un estilo de cuello de acabado 20-400, que es compatible con la mayoría de los sintetizadores Expedite.
Especificaciones
≥98% | |
Sintetizadores Expedite | |
875.92 g/mol | |
Store in freezer (at or below -20°C). | |
2in-Fluoro modified | |
>98% (HPLC) | |
Fosforamidita | |
ARN | |
Polvo | |
C47H51FN7O7P |
Frasco ámbar (estilo de cuello de acabado 20-400) | |
Base: A Protección de base: Bz |
|
2in-Fluoro-Bz-A CEP | |
Adenosina (A) | |
Temperatura ambiente | |
0.25 g | |
Estándar | |
Síntesis de oligonucleótidos | |
5'-O-(4,4'-Dimetoxitritil)-N6-benzoil-2'-fluoroadenosina-3'-O-[(2-cianoetil)-(N,N-diisopropil)]-fosforamidita |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
YB0622 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 27-1601-09 |
YK2592 | Certificado de análisis | 28/01/2025 | 27-1601-09 |
YL1282 | Certificado de análisis | 28/01/2025 | 27-1601-09 |
ZA3562 | Certificado de análisis | 28/01/2025 | 27-1601-09 |
ZD1452 | Certificado de análisis | 26/01/2025 | 27-1601-09 |