Learn More
Thermo Scientific™ Fosforamidita 2'-Fluoro-Bz-A, grado estándar, frasco vial de suero
2'-Fluoro-Bz-A CEP is a phosphoramidite containing 5' DMT and the nucleoside adenosine (A) with 2'-Fluoro protection, for use in oligonucleotide synthesis.
Marca: Thermo Scientific™ 27-1601-02
Descripción
2'-Fluoro-Bz-A CEP es una fosforamidita que contiene 5' DMT y el nucleósido adenosina (A) con protección 2'-Fluoro, para su uso en la síntesis de oligonucleótidos. Ubicada en la posición oligo ideal, la modificación de flúor altamente electronegativa (2'-Fluoro) adopta una hélice en forma de A termodinámicamente más estable en la hibridación con su objetivo. Al mostrar una afinidad mejorada y cierta resistencia a la nucleasa (en comparación con 2'-OH), la modificación 2'-F ha demostrado ser útil en aplicaciones antisentido, siRNA y aptámero. El marcado «grado estándar» indica un nivel básico de pureza verificado con métodos analíticos, y que ha demostrado ser adecuado para la mayoría de los requisitos de síntesis de oligo. Este producto se suministra en una botella ámbar de 20 ml con un estilo de cuello de vial de suero, que es compatible con la mayoría de los sintetizadores Applied Biosystems y sintetizadores AKTA.
Especificaciones:
• Nombre químico completo: 5'-O-(4,4'-Dimetoxitritil)-N6-benzoil-2'-fluoroadenosina-3'-O-[(2-cianoetil)-(N,N-diisopropil)]-fosforamidita
• Fórmula molecular: C47H51FN7O7P
• Base: A
• Protección de base: Bz
• Peso de la fórmula: 875.92 g/mol
• Pureza (HPLC): >98%
• Pureza (31P RMN): ≥98%
Especificaciones
Sintetizadores AKTA, sintetizadores Applied Biosystems | |
Store in freezer (at or below -20°C). | |
2in-Fluoro modified | |
98% | |
Fosforamidita | |
ARN |
2in-Fluoro-Bz-A CEP | |
Adenosina (A) | |
Temperatura ambiente | |
1 g | |
Estándar | |
Polvo |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
XA2382 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 27-1601-02 |
XE2762 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 27-1601-02 |
YC1622 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 27-1601-02 |
YE0422 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 27-1601-02 |
YF2142 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 27-1601-02 |