Learn More
2-Fluoro-m-xileno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
It is used in the spectroscopic observation of jet-cooled 2-fluoro-m-xylyl radical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la observación espectroscópica del radical 2-fluoro-m-xilil refrigerado por chorro.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Guarde lejos de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Protéjalo de cargas electrostáticas y manténgalo alejado de fuentes de ignición.
Se utiliza en la observación espectroscópica del radical 2-fluoro-m-xilil refrigerado por chorro.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Guarde lejos de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Protéjalo de cargas electrostáticas y manténgalo alejado de fuentes de ignición.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Fluoro-m-xylene |
Densidad | 0.988 |
Punto de ebullición | 147°C to 148°C |
Cantidad | 5 g |
Olor | Aromatic |
Índice de refracción | 1.479 |
Número UN | UN1993 |
Beilstein | 1857413 |
Información de solubilidad | Not miscible or difficult to mix in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 124.16 |