Learn More
2-Fluorobifenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
2-Fluorobiphenyl is used as pharmaceuticals, veterinary drugs and organic synthesis intermediates. 2-Fluorobiphenyl was used as an internal standard for analysis of environmental pollutants in sediments using pressurized liquid extraction and gas chromatography-mass spectrometry, as a sole carbon & energy source for P. pseudoalcaligenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El2-fluorobifenilo se utiliza como producto farmacéutico, medicamento veterinario y producto intermedio de síntesis orgánica. El 2-fluorobifenilo fue utilizado como estándar interno para el análisis de contaminantes ambientales en sedimentos usando la extracción líquida presurizada y la cromatografía de gases y la espectrometría de masas, como & única fuente de energía de carbono para P. pseudoalcaligenes.
Solubilidad
Soluble en alcohol, éter. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente herméticamente sellado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Fluorobiphenyl |
Punto de fusión | 72°C to 76°C |
Densidad | 1.245 |
Punto de ebullición | 248°C |
Cantidad | 10 g |
Beilstein | 2043175 |
Información de solubilidad | Soluble in alcohol,ether. Insoluble in water. |
Nombre IUPAC | 2-fluoro-1,1'-bifenilo |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.2 |
Porcentaje de pureza | 98% |