Learn More
2-Fluorotolueno, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11448736
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
Código de producto. 11448736
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16912.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 95-52-3 | C7H7F | 110.131 g/mol
It is employed in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
se emplea en la síntesis orgánica.
Solubilidad
no miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
almacénese lejos de los agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien sellado y guárdelo en un lugar fresco y seco con buena ventilación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-52-3
Fórmula molecular C7H7F
Peso molecular (g/mol) 110.131
Número MDL MFCD00000322
Clave InChI MMZYCBHLNZVROM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluorotoluene, o-fluorotoluene, benzene, 1-fluoro-2-methyl, toluene, o-fluoro, 1-methyl-2-fluorobenzene, unii-l55xkb3k7h, 1-fluoro-2-methyl-benzene, ortho-fluorotoluene, fluorotoluene, l55xkb3k7h
PubChem CID 7241
Nombre IUPAC 1-fluoro-2-metilbenceno
SMILES CC1=CC=CC=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluorotoluene
Punto de fusión -87°C
Punto de ebullición 113°C to 114°C
Temperatura de inflamación 12°C (53°F)
Olor Aromatic
Cantidad 100 g
Número UN UN2388
Beilstein 1853362
Índice Merck 14,4180
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.13
Porcentaje de pureza ≥99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Fluorotoluene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2-Fluorotoluene