Learn More
2-Heptanona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
2-Heptanone is used as a solvent for resins and lacquers. It is also used as a fragrance in cosmetics and a flavor for foods. It is involved as a reagent in the synthesis of rifamycin derivatives, which exhibit antibacterial activity. Further, it is employed in the preparation of thiazolidin-4-one derivatives as inhibitors of Toxoplasma gondii. In addition to this, it is considered as an alternative local anesthetic to lidocaine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La 2-heptanona se utiliza como disolvente para resinas y lacas. También se usa como aromatizante en cosméticos y como saborizante en alimentos. Participa como reactivo en la síntesis de los derivados de la rifamicina, que presentan actividad antibacteriana. Se emplea en la preparación de derivados de la tiazolidin-4-ona como inhibidores de Toxoplasma gondii. Además de esto, se considera un anestésico local alternativo a la lidocaína.
Solubilidad
Ligeramente miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, agentes reductores fuertes y bases fuertes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Heptanone |
Punto de fusión | -35°C |
Densidad | 0.82 |
Punto de ebullición | 149°C to 150°C |
Temperatura de inflamación | 47°C |
Olor | Unpleasant |
Índice de refracción | 1.409 |
Cantidad | 250 mL |
Número UN | UN1110 |
Beilstein | 1699063 |