Learn More
2-Hexanona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11432657
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
50 g
500 g
Código de producto. 11432657
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14867.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 591-78-6 | C6H12O | 100.16 g/mol
2-Hexanone acts as a solvent for lacquers, ink thinners, nitrocellulose, resins and waxes. It is also employed in the preparation of (±)-monomorine. It also plays a useful role in the preparation of alcohols by transfer hydrogenation of ketones. Further, it is used as a medium evaporating solvent for nitrocellulose acrylates, vinyl and alkyd coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-hexanona actúa como disolvente para lacas, diluyentes de tinta, nitrocelulosa, resinas y ceras. Se emplea también en la preparación de (+/-)-monomorina. También juega un papel útil en la preparación de alcoholes por hidrogenación de cetonas por transferencia. Además, se utiliza como un disolvente de evaporación medio para los revestimientos de alquilo, vinilo y acrilatos de nitrocelulosa.
Solubilidad
Miscible con acetona, etanol y éter. Ligeramente miscible con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes, bases fuertes y agentes de reducción.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 591-78-6
Fórmula molecular C6H12O
Peso molecular (g/mol) 100.16
Número MDL MFCD00009482
Clave InChI QQZOPKMRPOGIEB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hexanone, hexanone, 2-oxohexane, propylacetone, n-butyl methyl ketone, butyl methyl ketone, methyl butyl ketone, methyl n-butyl ketone, hexanone-2, ketone, butyl methyl
PubChem CID 11583
Nombre IUPAC hexan-2-ona
SMILES CCCCC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hexanone
Punto de fusión -56°C
Densidad 0.811
Punto de ebullición 126°C to 127°C
Temperatura de inflamación 23°C (73°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.401
Cantidad 100 g
Número UN UN1224
Beilstein 1737676
Índice Merck 14,6033
Información de solubilidad Miscible with acetone,ethanol and ether. Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.16
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Hexanone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2-Hexanone