Learn More
Ácido 2-hidroxi-3-metilbutírico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15427378
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. 15427378
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H60872.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2-hidroxi-3-metilbutírico se emplea como estándar interno para el análisis de etilenglicol (EG) y γ-hidroxibutírico (GHB) en sangre completa.
Solubilidad
Soluble en dimetilsulfóxido y metanol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-3-methylbutyric acid
CAS 4026-18-0
Punto de fusión 82°C to 84°C
Fórmula molecular C5H10O3
Fórmula lineal (CH3)2CHCH(OH)COOH
Número MDL MFCD00004242
Cantidad 1 g
Beilstein 1721138
Sinónimo 2-hydroxy-3-methylbutyric acid, 2-hydroxyisovaleric acid, alpha-hydroxyisovaleric acid, 2-oxyisovaleric acid, 3-methyl-2-hydroxybutyric acid, butanoic acid, 2-hydroxy-3-methyl, 2-hydroxyisopentanoic acid, dl-2-hydroxyisovaleric acid, dl-2-hydroxy-3-methylbutanoic acid, 2-hydroxyisopentanoate
Información de solubilidad Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol.
Clave InChI NGEWQZIDQIYUNV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)C(C(=O)O)O
Nombre IUPAC ácido 2-hidroxi-3-metilbutanoico
Peso molecular (g/mol) 118.132
PubChem CID 99823
ChEBI CHEBI:60645
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.13
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Hydroxy-3-methylbutyric acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2-Hydroxy-3-methylbutyric acid