Learn More
2-Hidroxi-gamma-butirolactona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10333722 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. 10333722
Marca: Thermo Scientific Acros 275070050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 19444-84-9 | C4H6O3 | 102.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19444-84-9
Fórmula molecular C4H6O3
Peso molecular (g/mol) 102.09
Número MDL MFCD00134268,MFCD00211245
Clave InChI FWIBCWKHNZBDLS-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo alpha-hydroxy-gamma-butyrolactone, 3-hydroxydihydrofuran-2 3h-one, 2-hydroxy-gamma-butyrolactone, 3-hydroxytetrahydrofuran-2-one, 2 3h-furanone, dihydrohydroxy, 3s-3-hydroxydihydrofuran-2 3h-one, 3-hydroxydihydro-2 3h-furanone, hydroxybutyrolactone, r-dihydro-3-hydroxyfuran-2 3h-one, 2 3h-furanone, dihydro-3-hydroxy
PubChem CID 545831
Nombre IUPAC 3-hidroxioxolan-2-ona
SMILES OC1CCOC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-γ-butyrolactone
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.3130g/mL
Punto de ebullición 85°C to 90°C (0.8 mbar)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4760 to 1.481
Cantidad 5 g
Beilstein 18, V,1, 3
Gravedad específica 1.313
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.09
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido viscoso
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Hydroxy-y-butyrolactone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.