Learn More
Ácido 2-hidroxihipúrico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10327860
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 487-54-7
Fórmula molecular C9H9NO4
Peso molecular (g/mol) 195.17
Número MDL MFCD00002695
Clave InChI ONJSZLXSECQROL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo salicyluric acid, 2-hydroxyhippuric acid, salicylurate, o-hydroxyhippuric acid, n-salicyloylglycine, salicyloylglycine, n-2-hydroxybenzoyl glycine, glycine, n-2-hydroxybenzoyl, 2-2-hydroxybenzamido acetic acid, n-o-hydroxybenzoylglycine
PubChem CID 10253
ChEBI CHEBI:9008
Nombre IUPAC ácido 2-[(2-hidroxibenzoil)amino]acético
SMILES OC(=O)CNC(=O)C1=CC=CC=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxyhippuric acid
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 164°C to 169°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOC6H4CONHCH2CO2H
Cantidad 10 g
Beilstein 10, 92
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.17
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo, cristales o trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Hydroxyhippuric acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.