Learn More
Alcohol 2-hidroxifenetílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10163064
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxyphenethyl alcohol
CAS 7768-28-7
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De marrón amarillento a amarillo
Densidad 1.1590g/mL
Punto de ebullición 168°C to 169°C (2.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H10O2
Fórmula lineal HOC6H4CH2CH2OH
Índice de refracción 1.5560 to 1.5600 (20°C, 589nm)
Número MDL MFCD00002890
Cantidad 5 g
Beilstein 06,906
Gravedad específica 1.159
Sinónimo 2-hydroxyphenethyl alcohol, 2-2-hydroxyethyl phenol, 2-hydroxyphenylethanol, o-2-hydroxyethyl phenol, benzeneethanol, 2-hydroxy, 2-2-hydroxyphenyl ethanol, o-hydroxyphenethyl alcohol, 2-o-hydroxyphenyl ethanol, 2-hydroxy-benzeneethanol, beta-o-hydroxyphenyl ethanol
Clave InChI ABFCOJLLBHXNOU-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCCC1=CC=CC=C1O
Nombre IUPAC 2-(2-hidroxietil)fenol
Peso molecular (g/mol) 138.17
PubChem CID 82200
ChEBI CHEBI:64803
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.17
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido viscoso
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Hydroxyphenethyl alcohol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.