Learn More
Ácido 2-hidroxifenilacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Descripción
2-Hydroxyphenylacetic Acid is an intermediate in the synthesis of atenolol and 3,4-dihydroxyphenylacetic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2-hidroxifenilacético es un intermediario en la síntesis de atenolol y ácido 3,4-dihidroxifenilacético.
Solubilidad
Soluble en metanol y agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
El ácido 2-hidroxifenilacético es un intermediario en la síntesis de atenolol y ácido 3,4-dihidroxifenilacético.
Solubilidad
Soluble en metanol y agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Hydroxyphenylacetic acid |
Punto de fusión | 145°C to 147°C |
Cantidad | 50 g |
Beilstein | 908000 |
Información de solubilidad | Soluble in Methanol and Water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.15 |
Porcentaje de pureza | 98% |