Learn More
2-Hidroxipiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11431878
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2-Hydroxypyridine is a bifunctional catalyst for a wide variety of acylation reactions, catalyst for generating β-oxopropyl carbonates from cyclic carbonates and alcohols and in the aminolysis of a polyglutamate. It is used in peptide synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-hidroxipiridina es un catalizador bifuncional para una amplia variedad de reacciones de acilación, catalizador para generar carbonatos de β-oxopropilo a partir de carbonatos cíclicos y alcoholes y en la aminólisis de un poliglutamato. Se utiliza en la síntesis de péptidos.
Solubilidad
Soluble en agua 450 g/L a 20 °C y etanol, ligeramente soluble en benceno y éter.
Notas
Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142-08-5
Fórmula molecular C5H5NO
Peso molecular (g/mol) 95.10
Número MDL MFCD00006268
Clave InChI UBQKCCHYAOITMY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hydroxypyridine, pyridin-2-ol, 2-pyridinol, 2-pyridone, pyridin-2 1h-one, 2 1h-pyridinone, 2-pyridinone, 2-oxopyridine, 2 1h-pyridone, alpha-pyridone
PubChem CID 8871
ChEBI CHEBI:16540
SMILES O=C1NC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxypyridine
Punto de fusión 102°C to 111°C
Densidad 1.39
Punto de ebullición 280°C to 281°C
Temperatura de inflamación 210°C (410°F)
Olor Recognizable
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Beilstein 105786
Información de solubilidad Soluble in water 450g/L @ 20°C and ethanol,slightly soluble in benzene and ether.
Nombre IUPAC 1H-piridin-2-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 95.1
Porcentaje de pureza 98%