Learn More
Hemihidrato de 2-imidazolidona, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10182870
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121325-67-5, 120-93-4
Fórmula molecular C6H14N4O3
Peso molecular (g/mol) 190.20
Número MDL MFCD02662355
Clave InChI KPRJGGOOWATRNT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo imidazolidin-2-one hydrate, 2-imidazolidinone hemihydrate, 2-imidazolidone hemihydrate, bis imidazolidin-2-one hydrate, bis imidazolidinone hydrate, 2-imidazolidinone, hydrate 2:1, imidazolidin-2-one, imidazolidin-2-one, hydrate
PubChem CID 2723651
Nombre IUPAC imidazolidin-2-ona; hidrato
SMILES O.O=C1NCCN1.O=C1NCCN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Imidazolidone hemihydrate
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 58.0°C
Color Blanco a amarillo
Densidad 265g/mL
Punto de ebullición >100.0°C
Temperatura de inflamación 265°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 25 g
Índice Merck 14, 4914
Información de solubilidad Solubility in water: 950g/L (20°C). Other solubilities: 1800g/L water (40°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 95.1
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Cristales adherentes o polvos cristalinos