Learn More
Hemihidrato de 2-imidazolidona, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Imidazolidone hemihydrate |
% mín. CAS | 99.0 |
% máx. CAS | 100.0 |
Punto de fusión | 58.0°C |
Color | Blanco a amarillo |
Densidad | 265g/mL |
Punto de ebullición | >100.0°C |
Temperatura de inflamación | 265°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% min. (GC) |