Learn More
2-Yodoanilina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11359599
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
50 g
11359599 5 g 5 g
11369599 25 g 25 g
11414364 50 g 50 g
11379599 100 g 100 g
4 options
Código de producto. 11359599
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13059.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 615-43-0 | C6H6IN | 219.03 g/mol
2-Iodoaniline is used as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-yodoanilina se utiliza como intermediario en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 615-43-0
Fórmula molecular C6H6IN
Peso molecular (g/mol) 219.03
Número MDL MFCD00007680
Clave InChI UBPDKIDWEADHPP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-iodoaniline, benzenamine, 2-iodo, 2-iodo aniline, 2-iodobenzenamine, o-aminoiodobenzene, aniline, o-iodo, aniline, 2-iodo, benzenamine, iodo, 2-iodo-phenylamine, 2-iodophenylamine
PubChem CID 11995
Nombre IUPAC 2-yodoanilina
SMILES NC1=CC=CC=C1I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Iodoaniline
Punto de fusión 53°C to 57°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Beilstein 2204899
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.03
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Iodoaniline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2-Iodoaniline