Learn More
(2-Yodoetil)benceno, 97 %, estabilizado con cobre, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10402461
(2-Yodoetil)benceno, 97 %, estabilizado con cobre, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10402461
25 mL, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10402461
Marca: Thermo Scientific Acros 305250250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17376-04-4
Fórmula molecular C8H9I
Peso molecular (g/mol) 232.07
Número MDL MFCD00039408
Clave InChI KVTHPKXDLVYNCH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-iodoethyl benzene, benzene, 2-iodoethyl, 2-phenylethyl iodide, phenethyl iodide, iodoethyl benzene, .beta.-phenethyl iodide, phenethyliodide, p-iodoethylbenzene, phenylethyl iodide, 4-iodoethylbenzene
PubChem CID 28503
Nombre IUPAC 2-yodoetilbenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCI
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-Iodoethyl)benzene
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Marrón-Rojo
Densidad 1.6000g/mL
Punto de ebullición 122.0°C to 123.0°C (13.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2CH2I
Índice de refracción 1.6000 to 1.6020
Cantidad 25 mL
Gravedad específica 1.6
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.07
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
(2-Yodoetil)benceno, 97 %, estabilizado con cobre, Thermo Scientific Chemicals >