Learn More
2-Yodopropano, 98+ %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10011880
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-30-9, 7440-50-8
Fórmula molecular C3H7I
Peso molecular (g/mol) 169.99
Número MDL MFCD00001071
Clave InChI FMKOJHQHASLBPH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isopropyl iodide, propane, 2-iodo, 2-propyl iodide, sec-propyl iodide, isopropyliodide, 2-jodpropan, 2-jodpropan czech, 2-iodo-propane, i-propyl iodide, unii-67k05opz0e
PubChem CID 6362
Nombre IUPAC 2-yodopropano
SMILES CC(C)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Iodopropane
Nombre de nota 98+%
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -90.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.7000g/mL
Punto de ebullición 90.0°C
Temperatura de inflamación 42°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2CHI
Índice de refracción 1.4972 to 1.4992
Cantidad 100 mL
Beilstein 01, 114
Índice Merck 15, 5260
Gravedad específica 1.7
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: miscible with chloroform,ehter,alcohol and,benzene
Estabilizante copper
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.99
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido