missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Isobutil-4,5-dimetiltiazol, 99 %, Thermo Scientific™

Código de producto. 11415127
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 53498-32-1
Fórmula molecular C9H15NS
Peso molecular (g/mol) 169.29
Número MDL MFCD00053136
Clave InChI NSVPHVLZAKJSGV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-isobutyl-4,5-dimethylthiazole, geranium thiazole, 4,5-dimethyl-2-isobutylthiazole, thiazole, 4,5-dimethyl-2-2-methylpropyl, 4,5-dimethyl-2-isobutyl thiazole, unii-5p82vd25zi, 4,5-dimethyl-2-2-methylpropyl-1,3-thiazole, acmc-1ak7t, 2-iso-butyl-4,5-dimethylthiazole, 2-isobutyl-4,5-dimethyl-thiazole
PubChem CID 104513
Nombre IUPAC 4,5-dimetil-2-(2-metilpropil)-1,3-tiazol
SMILES CC(C)CC1=NC(C)=C(C)S1

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 2-Isobutyl-4,5-dimethylthiazole
Densidad 0.967
Cantidad 2.5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.28
Porcentaje de pureza 99%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'