missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Isobutiltiazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. 11434804
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 18640-74-9
Fórmula molecular C7H11NS
Peso molecular (g/mol) 141.232
Número MDL MFCD00005334
Clave InChI CMPVUVUNJQERIT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-isobutylthiazole, 2-isobutyl-1,3-thiazole, 2-2-methylpropyl thiazole, thiazole, 2-isobutyl, 2-2-methylpropyl-1,3-thiazole, 2-isobutyl thiazole, thiazole, 2-2-methylpropyl, iso-butyl thiazole, fema no. 3134
PubChem CID 62725
Nombre IUPAC 2-(2-metilpropil)-1,3-tiazol
SMILES CC(C)CC1=NC=CS1

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 2-Isobutylthiazole
Densidad 0.998
Punto de ebullición 172°C to 173°C
Temperatura de inflamación 58°C (136°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.496
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Beilstein 507823
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.24
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'