Learn More
Alfa Aesar™ 2-Isopropilamino-1-feniletanol
Código de producto. 11474770
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
CAS 4164-21-0
Fórmula molecular C11H17NO
Peso molecular (g/mol) 179.26
Número MDL MFCD01732724
Clave InChI YANYGOBZUASRHR-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-isopropylamino-1-phenylethanol, 1-phenyl-2-propan-2-ylamino ethanol, 1-phenyl-2-isopropylaminoethanol, alpha-isopropylaminomethyl benzyl alcohol, alpha-1-methylethyl amino methyl benzenemethanol, 1-phenyl-1-oxy-2-isopropylamino-aethan german, 1-phenyl-2-propan-2-yl-amino ethan-1-ol, benzyl alcohol, alpha-isopropylaminomethyl, 2-methylethyl amino-1-phenylethan-1-ol
PubChem CID 20119
Nombre IUPAC 1-phenyl-2-[(propan-2-yl)amino]ethan-1-ol
SMILES CC(C)NCC(O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Isopropylamino-1-phenylethanol
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.26