Learn More
Sulfuro de 2-mercaptoetilo, 90%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 12684937 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
Código de producto. 12684937
Marca: Thermo Scientific Acros 125490500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3570-55-6 | C4H10S3 | 154.30 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3570-55-6
Fórmula molecular C4H10S3
Peso molecular (g/mol) 154.30
Número MDL MFCD00004893
Clave InChI KSJBMDCFYZKAFH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2'-thiodiethanethiol, bis 2-mercaptoethyl sulfide, 2-mercaptoethyl sulfide, ethanethiol, 2,2'-thiobis, bis mercaptoethyl sulfide, 3-thia-1,5-pentanedithiol, 2-mercaptoethylsulfide, 2,2'-dimercaptodiethyl sulfide, unii-oeu4azc07s, ethanethiol, 2,2'-thiodi
PubChem CID 77117
Nombre IUPAC 2-(2-sulfanetilsulfanilo)etanetiol
SMILES SCCSCCS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Mercaptoethyl sulfide
Punto de fusión -11.0°C
Color Incolora
Densidad 1.1830g/mL
Punto de ebullición 135.0°C to 136.0°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 90°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 88 % min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (HSCH2CH2)2S
Índice de refracción 1.594
Cantidad 50 g
Gravedad específica 1.183
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,toluene,chloroform,,dioxane,carbon tetrachloride
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.32
Porcentaje de pureza 90%
Forma física Líquido