Learn More
Ácido 2-mercaptopropiónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10091650 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
Código de producto. 10091650
Marca: Thermo Scientific Acros 138791000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 79-42-5 | C3H6O2S | 106.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-42-5
Fórmula molecular C3H6O2S
Peso molecular (g/mol) 106.14
Número MDL MFCD00004862
Clave InChI PMNLUUOXGOOLSP-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-mercaptopropionic acid, thiolactic acid, 2-mercaptopropanoic acid, 2-thiolactic acid, 2-thiolpropionic acid, alpha-mercaptopropionic acid, alpha-mercaptopropanoic acid, propionic acid, 2-mercapto, propanoic acid, 2-mercapto, fema no. 3180
PubChem CID 62326
ChEBI CHEBI:47872
Nombre IUPAC ácido 2-sulfanilpropanoico
SMILES CC(S)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Mercaptopropionic acid
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 10°C to 14°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1900g/mL
Punto de ebullición 102°C (16.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 87°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (Iodimetry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH(SH)CO2H
Índice de refracción 1.4804 to 1.4824
Cantidad 100 g
Beilstein 03, 289
Fieser 15,307
Índice Merck 15, 9493
Gravedad específica 1.19
Información de solubilidad Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: miscible with alcohol,ether and acetone,miscible with benzol,petroleumether,chloroform,,chloroethane,diethylether
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.14
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.