Learn More
Ácido 2-mercaptopropiónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10533504
Ácido 2-mercaptopropiónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10533504
2.5 kg, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10533504
Marca: Thermo Scientific Acros 138790025
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-42-5
Fórmula molecular C3H6O2S
Peso molecular (g/mol) 106.14
Número MDL MFCD00004862
Clave InChI PMNLUUOXGOOLSP-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-mercaptopropionic acid, thiolactic acid, 2-mercaptopropanoic acid, 2-thiolactic acid, 2-thiolpropionic acid, alpha-mercaptopropionic acid, alpha-mercaptopropanoic acid, propionic acid, 2-mercapto, propanoic acid, 2-mercapto, fema no. 3180
PubChem CID 62326
ChEBI CHEBI:47872
Nombre IUPAC ácido 2-sulfanilpropanoico
SMILES CC(S)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Mercaptopropionic acid
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 10°C to 14°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1900g/mL
Punto de ebullición 102°C (16.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 87°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (Iodimetry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH(SH)CO2H
Índice de refracción 1.4804 to 1.4824
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 03, 289
Fieser 15,307
Índice Merck 15, 9493
Gravedad específica 1.19
Información de solubilidad Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: miscible with alcohol,ether and acetone,miscible with benzol,petroleumether,chloroform,,chloroethane,diethylether
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.14
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0468121 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number138791000,138795000,138790025
Número de loteA0452549 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/04/2023 Catalog Number138791000,138795000,138790025
Número de loteA0402620 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number138791000,138795000,138790025
Número de loteA0396156 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number138791000,138795000,138790025
Número de loteA0393102 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number138791000,138795000,138790025
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Ácido 2-mercaptopropiónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >