Learn More
Ácido 2-mercaptopropiónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11388325
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
79-42-5
C3H6O2S
106.139
MFCD00004862
PMNLUUOXGOOLSP-UHFFFAOYSA-N
2-mercaptopropionic acid, thiolactic acid, 2-mercaptopropanoic acid, 2-thiolactic acid, 2-thiolpropionic acid, alpha-mercaptopropionic acid, alpha-mercaptopropanoic acid, propionic acid, 2-mercapto, propanoic acid, 2-mercapto, fema no. 3180
62326
CHEBI:47872
ácido 2-sulfanilpropanoico
CC(C(=O)O)S
79-42-5
C3H6O2S
106.139
MFCD00004862
PMNLUUOXGOOLSP-UHFFFAOYSA-N
2-mercaptopropionic acid, thiolactic acid, 2-mercaptopropanoic acid, 2-thiolactic acid, 2-thiolpropionic acid, alpha-mercaptopropionic acid, alpha-mercaptopropanoic acid, propionic acid, 2-mercapto, propanoic acid, 2-mercapto, fema no. 3180
62326
CHEBI:47872
ácido 2-sulfanilpropanoico
CC(C(=O)O)S
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Mercaptopropionic acid
Punto de fusión 10°C to 14°C
Densidad 1.196
Punto de ebullición 217°C
Temperatura de inflamación 107°C (225°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.482
Cantidad 100 g
Número UN UN2936
Beilstein 506218
Índice Merck 14,9340
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.14
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.