Learn More
2-Mercaptopiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10163220
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2637-34-5
Fórmula molecular C5H5NS
Peso molecular (g/mol) 111.16
Número MDL MFCD00006285
Clave InChI WHMDPDGBKYUEMW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-mercaptopyridine, 2-pyridinethiol, pyridine-2-thiol, 2-thiopyridine, pyrid-2-thione, 2 1h-pyridinethione, pyridinethione, 2-thiopyridone, 2-pyridinethione, 2-mercapto pyridine
PubChem CID 2723698
ChEBI CHEBI:45223
Nombre IUPAC 1H-piridina-2tiona
SMILES C1=CC(=S)NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Mercaptopyridine
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 126.0°C to 130.0°C
Color Marrón a Amarillo
Temperatura de inflamación 125°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Iodimetry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C5H4N)SH
Cantidad 2.5 g
Beilstein 21,45
Información de solubilidad Solubility in water: 50g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most common solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Mercaptopyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.