Learn More
2-Mercaptotiazolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10051260
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96-53-7
Fórmula molecular C3H5NS2
Peso molecular (g/mol) 119.21
Número MDL MFCD00126013
Clave InChI WGJCBBASTRWVJL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-mercaptothiazoline, 2-thiazolidinethione, 2-thiazoline-2-thiol, thiazolidine-2-thione, metabasal, thyroidan, 2-mercapto-2-thiazoline, mercaptothiazoline, 2-thiothiazolidone, 2-thiazolidenethione
PubChem CID 2723699
Nombre IUPAC 1,3-tiazolidina-2-tiona
SMILES C1CSC(=S)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Mercaptothiazoline
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 103°C to 106°C
Color De beige a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 100 g
Beilstein 27, 140
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in alkaline water and acetic acid,soluble in ethanol,benzene and chcl3,slightly soluble in ether,insoluble in cs2
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.21
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Mercaptothiazoline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.