Learn More
2-Metoxi-6-(trifluorometil)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se utiliza como catalizador en la adición de dietilzinc a aldehídos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes y aire.
Se utiliza como catalizador en la adición de dietilzinc a aldehídos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes y aire.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde |
Punto de fusión | 46°C to 49°C |
Cantidad | 5 g |
Sensibilidad | Air Sensitive |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 204.15 |
Porcentaje de pureza | 97% |