missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Metoxi-N-metilbenzamida, 97 %, Thermo Scientific™

Código de producto. 15443378
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 3400-35-9
Fórmula molecular C9H11NO2
Peso molecular (g/mol) 165.19
Número MDL MFCD01578285
Clave InChI NXVAEVHJWOBXKG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzamide, o-methoxy-n-methyl, o-methoxy-n-methylbenzamide, n-methyl-2-methoxybenzamide, 2-methoxyphenyl-n-methylcarboxamide
PubChem CID 76940
Nombre IUPAC 2-metoxi-N-metilbenzamida
SMILES CNC(=O)C1=CC=CC=C1OC

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 2-Methoxy-N-methylbenzamide
Cantidad 1 g
Beilstein 2638881
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.19
Porcentaje de pureza 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'