Learn More
2-Metoxi-N-metilbenzamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15453378
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3400-35-9
Fórmula molecular C9H11NO2
Peso molecular (g/mol) 165.19
Número MDL MFCD01578285
Clave InChI NXVAEVHJWOBXKG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzamide, o-methoxy-n-methyl, o-methoxy-n-methylbenzamide, n-methyl-2-methoxybenzamide, 2-methoxyphenyl-n-methylcarboxamide
PubChem CID 76940
Nombre IUPAC 2-metoxi-N-metilbenzamida
SMILES CNC(=O)C1=CC=CC=C1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxy-N-methylbenzamide
Cantidad 250 mg
Beilstein 2638881
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.19
Porcentaje de pureza 97%