Learn More
Cloruro de 2-metoxibenzensulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Descripción
For synthesis and pharmacological evaluation of sulfonamide derivatives of thiazolidin-4-ones 5-Bromo-2-methoxybenzenesulfonyl chloride is used.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la síntesis y evaluación farmacológica de derivados del cloruro del 5-bromo-2-metoxibencenosulfonilo de las tiazolidin-4-onas.
Nota
Sensible a la humedad. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes, agua, humedad y bases.
Se utiliza en la síntesis y evaluación farmacológica de derivados del cloruro del 5-bromo-2-metoxibencenosulfonilo de las tiazolidin-4-onas.
Nota
Sensible a la humedad. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes, agua, humedad y bases.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Methoxybenzenesulfonyl chloride |
Punto de fusión | 50°C to 54°C |
Cantidad | 250 mg |
Número UN | UN3261 |
Sensibilidad | Moisture sensitive |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 206.65 |
Porcentaje de pureza | 97% |