Learn More
2-Metoxifenol, >98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
2-Methoxyphenol acts as an expectorant. It is used as an anti-oxidant as well as an anti-skinning agent for paints. It serves as a precursor to flavorants such as eugenol and vanillin. Further, it is used as an intermediate in the chemical synthesis of active pharmaceuticals, flavoring and perfumery products. In addition to this, it is also used as an indicator in chemical reactions that produce oxygen.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 2-metoxifenol actúa como expectorante. Se utiliza como antioxidante y como agente para evitar el despellejamiento de pinturas. Sirve como precursor de aromas como el eugenol y la vainillina. Además, se utiliza como intermediario en la síntesis química de productos farmacéuticos activos, aromatizantes y productos de perfumería. Además de esto, también se utiliza como indicador en reacciones químicas que producen oxígeno.
Solubilidad
Miscible con tetracloruro de carbono, alcohol, cloroformo, éter, aceites, ácido acético glacial y solución de hidróxido sódico. Ligeramente miscible con agua y éter de petróleo.
Notas
Sensible al aire y a la luz. Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Methoxyphenol |
Punto de fusión | 28°C to 31°C |
Densidad | 1.129 g/mL |
Punto de ebullición | 204°C to 206°C |
Temperatura de inflamación | 82°C (179°F) |
Intervalo de porcentaje de ensayo | >98% |
Índice de refracción | 1.543 |
Cantidad | 250 g |
Beilstein | 508112 |
Sensibilidad | Air and light sensitive |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
10233507 | Certificado de análisis | 07/11/2023 | A16319.0B,A16319.30,A16319.0I |
10244329 | Certificado de análisis | 31/10/2022 | A16319.0B,A16319.30,A16319.0I |
10195031 | Certificado de análisis | 23/11/2021 | A16319.0B,A16319.30,A16319.0I |
E1735C | Certificado de análisis | 23/11/2021 | A16319.0B,A16319.30,A16319.0I |
10048539 | Certificado de análisis | 23/11/2021 | A16319.0B,A16319.30,A16319.0I |
Seguridad y manipulación
- 2-Methoxyphenol
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P362-Quitar las prendas contaminadas.
- MIXTURE LIST-Contém: 2-Methoxyphenol