Learn More
2-Metoxipropeno, 95 %, estab. con carbonato de potasio 0,5 % aprox., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11401087
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
It is used for Synthesis of heterocycle compounds and an important intermediate of medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza para la síntesis de compuestos heterocicíclicos y es un importante producto intermedio en medicina.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de un recipiente bien cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 116-11-0
Fórmula molecular C4H8O
Peso molecular (g/mol) 72.107
Número MDL MFCD00014929
Clave InChI YOWQWFMSQCOSBA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methoxypropene, isopropenyl methyl ether, 1-propene, 2-methoxy, 2-methoxy-1-propene, methyl isopropenyl ether, ether, isopropenyl methyl, propene, 2-methoxy, unii-15wbg0jt6b, 2-methoxy propene, 15wbg0jt6b
PubChem CID 8300
Nombre IUPAC 2-metoxiprop-1-eno
SMILES CC(=C)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxypropene
Nombre de nota stabilized with ≈0.5% potassium carbonate
Densidad 0.758
Punto de ebullición 35°C to 36°C
Temperatura de inflamación −29°C (−20°F)
Olor Ether-like
Índice de refracción 1.3835
Cantidad 50 g
Número UN UN1993
Beilstein 1734635
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.11
Porcentaje de pureza 95%