Learn More
2-Metoxipropeno, 97 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10072370
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
116-11-0
C4H8O
72.11
MFCD00014929
YOWQWFMSQCOSBA-UHFFFAOYSA-N
2-methoxypropene, isopropenyl methyl ether, 1-propene, 2-methoxy, 2-methoxy-1-propene, methyl isopropenyl ether, ether, isopropenyl methyl, propene, 2-methoxy, unii-15wbg0jt6b, 2-methoxy propene, 15wbg0jt6b
8300
2-metoxiprop-1-eno
CC(=C)OC
116-11-0
C4H8O
72.11
MFCD00014929
YOWQWFMSQCOSBA-UHFFFAOYSA-N
2-methoxypropene, isopropenyl methyl ether, 1-propene, 2-methoxy, 2-methoxy-1-propene, methyl isopropenyl ether, ether, isopropenyl methyl, propene, 2-methoxy, unii-15wbg0jt6b, 2-methoxy propene, 15wbg0jt6b
8300
2-metoxiprop-1-eno
CC(=C)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Methoxypropene
Nombre de nota Stabilized
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.7800g/mL
Punto de ebullición 35°C to 36°C
Temperatura de inflamación -29°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C(OCH3)=CH2
Índice de refracción 1.3810 to 1.384
Cantidad 1 L
Beilstein 01, IV, 2075
Fieser 02,230; 05,360; 11,329; 12,317
Índice Merck 15, 6073
Gravedad específica 0.78
Información de solubilidad Solubility in water: negligible
Estabilizante 0.5% max. potassium carbonate
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.11
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methoxypropene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.