Learn More
2-Metoxipropeno, 97 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
250 ml
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methoxypropene |
| Nombre de nota | Stabilized |
| % mín. CAS | 96.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Color | Incolora |
| Densidad | 0.7800g/mL |
| Punto de ebullición | 35°C to 36°C |
| Temperatura de inflamación | -29°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (GC) |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 2-Methoxypropene
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Líquido inflamable Categoría 1
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
- EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.